Learn More
Cole-Parmer™ Bandelette indicatrice de pH Hydrion
Code produit. 11779899 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 14
5 à 9
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11779899
Marque: Cole-Parmer™ 5920014
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bandelettes indicatrices de pH Hydrion Cole-Parmer, gamme de pH :1 à 14, indicateur de couleur :Oui, format :Bandelette, à utiliser avec :Test de pH immédiat, comprend :100 bandelettes à immerger dans un tableau de couleurs correspondant pratique, quantité :100/boîte
Spécification
Indicateur coloré Oui
Plage de pH 5 à 9
Format Bande
À utiliser avec (application) Pour un test de pH immédiat
Comprend 100 bandelettes à immerger dans un tableau de couleurs correspondant pratique
Quantité 100/boîte
Type Bandelette indicatrice de pH Hydrion