Learn More
Lauda™ Bain-marie de vaporisation Hydro H 6 V avec fiche CEE7/7
Click to view available options
Gamme de températures:
25°C à 100°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réglage de la température par bouton rotatif avec échelle de température
- Contrôleur de température en 1 point
- Protection contre les coupures d’eau
- Régulateur de niveau d’eau réglable, fond de tamis et kit de joints toriques en standard
- Intérieur du bain, couvercle, plaque de tamis et élément chauffant en acier inoxydable
- Tous les couvercles de perçage sont constitués d’un kit de joints toriques en plusieurs parties et sont amovibles
- Kit de joints toriques en plusieurs parties en plastique résistant à la chaleur
- Perçage interne fourni sur le cadre du couvercle pour accueillir une tige de support
- Plage de températures de fonctionnement : 25 à 100°C
- Plage de température ambiante : 10 à 40°C
- Stabilité thermique : 3 ±K
- Puissance de chauffage max. : 1 kW
- Puissance max. : 1 kW
- Consommation électrique : 16 A
- Taille du bain (Ø) : 131 mm
- Nombre d’ouvertures de bain : 4
- Dimensions globales (l x P x H) : 682 x 232 x 190 mm
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
- Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
Spécification
Spécification
| Gamme de températures | 25°C à 100°C |
| Tension | 230 V |