Learn More
Lauda™ Bain-marie de vaporisation Hydro H 9 V avec fiche CEE7/7
Code produit. 16609385
Click to view available options
Gamme de températures:
25°C à 100°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16609385
Marque: Lauda™ L003068
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain-marie de vaporisation pour un chauffage doux
  • Réglage de la température par bouton rotatif avec échelle de température
  • Contrôleur de température en 1 point
  • Protection contre les coupures d’eau
  • Régulateur de niveau d’eau réglable, fond de tamis et kit de joints toriques en standard
  • Intérieur du bain, couvercle, plaque de tamis et élément chauffant en acier inoxydable
  • Tous les couvercles de perçage sont constitués d’un kit de joints toriques en plusieurs parties et sont amovibles
  • Kit de joints toriques en plusieurs parties en plastique résistant à la chaleur
  • Le perçage interne est fourni sur le cadre du couvercle pour accueillir une tige de support
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : 25 à 100°C
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Stabilité thermique : 3 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 1,5 kW
    • Puissance max. : 1,5 kW
    • Consommation électrique : 16 A
    • Taille du bain (Ø) : 131 mm
    • Nombre d’ouvertures de bain : 6
    • Dimensions globales (l x P x H) : 982 x 232 x 190 mm
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
  • Spécification
    Gamme de températures 25°C à 100°C
    Tension 230 V