Learn More
Acide hydrobromique 44-49 %, Optima™, pour l’analyse élémentaire des ultra-traces, Fisher Chemical
Code produit 11974101 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11974101 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11974101 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A471500
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
pH lt ; 1
CAS 10035-10-6
Couleur Jaune
Point de fusion -11 °C
Point d’ébullition 126 °C
Tension de vapeur 8 mmHg 25
Formule moléculaire BrH
Numéro MDL MFCD00011323
Quantité 500ml
Forme physique Liquide
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Br
Nom IUPAC bromure d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Poids de la formule 80,9g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogène bromure 48%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.