Learn More
Hydrobromic Acid, 47.0 to 49.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15675520 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15675520 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15675520 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 438065500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, 48 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrobromic acid
pH Acidic
Couleur Jaune
CAS 10035-10-6
Point de fusion ∼-11°C
Point d’ébullition 126°C (1013hPa)
Densité 1.49g/mL at 25°C
Odeur Stinging
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 320psi (21.1°C), 8mmHg (25°C)
Quantité 500 mL
Formule moléculaire BrH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011323
Numéro UN UN1788
Beilstein 3587158
Synonyme hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
Informations sur la solubilité Completely miscible in water
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Br
Nom IUPAC bromane
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
CID PubChem 260
ChEBI CHEBI:47266
Poids de la formule 80.91g/mol
Pourcentage de pureté 47.0 to 49.0%