Learn More
Acide bromhydrique, 47 à 49 %, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15567784 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
4L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15567784 500ml Flacon en verre ambré à col étroit 500mL
15577784 4 L Flacon en verre ambré à col étroit 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15567784 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 016001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00€
    359.94€ / 500mL
    Économisez 118.06€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
CID PubChem 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrobromic Acid
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1 L = 1,50 kg
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Quantité 500ml
Nom IUPAC bromure d’hydrogène
Poids de la formule 80.92
Pourcentage de pureté 47 to 49%
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™