Learn More
Acide bromhydrique, 47 à 49 %, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15577784 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
4L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15577784 4 L Flacon en verre ambré à col étroit 4L
15567784 500ml Flacon en verre ambré à col étroit 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15577784 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 016003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1192.80€
    845.63€ / 4L
    Économisez 347.17€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-02-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
CID PubChem 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrobromic Acid
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1 L = 1,50 kg
Notes de qualité de la pureté Répond aux exigences chimiques des réactifs ACS
Quantité 4 L
Nom IUPAC bromane
Poids de la formule 80.92
Pourcentage de pureté 47 % contre 49 %
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™