Learn More
Acide bromhydrique, 48 %, extra-pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10121860 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 l
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10121860 500ml 500mL
10550341 2,5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10121860 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0900/PB08
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
CID PubChem 260
ChEBI CHEBI:47266
Nom IUPAC bromure d’hydrogène
SMILES Br
Spécification
pH lt ; 1
Couleur Jaune
Point de fusion -11 °C
Point d’ébullition 126 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 8 mmHg 25
Quantité 500ml
Forme physique Liquide
Poids de la formule 80,9g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrobromic acid