Learn More
Hydrobromic Acid, ≥99.99%; Honeywell Fluka™
Code produit 15654100 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Glass Bottle
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15654100 100 mL Glass Bottle 100mL
15664100 500 mL Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15654100 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 339245100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
48 wt. % in H2O,≥99.99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
CID PubChem 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrobromic acid
pH Acidic
Couleur Jaune
Composition 48 wt.% in water
Point de fusion -11°C
Point d’ébullition 126°C
Densité 1.49g/mL at 25°C
Odeur Stinging
Conditionnement Glass Bottle
Tension de vapeur 320psi (21.1°C), 8mmHg (25°C)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1788
Beilstein 3587158
Informations sur la solubilité Completely miscible in water
Nom IUPAC bromure d’hydrogène
Poids de la formule 80.91g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.99%