Learn More
Acide hydrobromique, 99,9999 % (base des métaux), 48 % w/w sol. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
100 ml
500ml
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361588 100 ml 100mL
11351588 5 ml 5mL
11325819 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11361588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010991.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sensible à l’air
L’acide bromhydrique est utilisé pour la production de bromures inorganiques de zinc, de calcium et de sodium. Il est utilisé comme catalyseur dans certaines réactions d’alkylation. Dans le domaine de la métallurgie, il est utilisé pour l’extraction de certains minéraux. En outre, il est utilisé comme réactif pour le clivage de certaines liaisons éthers ou comme agent de bromation dans les transformations organiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
CID PubChem 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spécification
Aspect Liquide incolore à légèrement jaune
Nom chimique ou matériau Hydrobromic acid
Couleur Incolore à jaune
Densité 1,49 g/cm3
Sensibilité Sensible à l’air
Tension de vapeur 22 500 hPa (16876mm Hg)
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (metals basis)
Quantité 100 ml
Beilstein 3587158
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC bromure d’hydrogène
Poids de la formule 80.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide bromhydrique :48,0 % ; eau :52,0%