Learn More
Acide hydrobromique, ACS, 47,0-49 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
250mL
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374217 250 ml 250mL
11384217 1 L 1L
11445190 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11374217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036694.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sensible à l’air
L’acide bromhydrique est une matière première indispensable pour les intermédiaires organiques, les produits pharmaceutiques inorganiques, les matières photosensibles, les teintures et les médicaments. Il est également utilisé dans la production de composés bromés. Il est utilisé comme un agent important dans les processus industriels d’isomérisation, de polymérisation, d’hydratation et de déshydratation, ainsi que de réactions d’estérification. Il joue un rôle essentiel pour l’extraction du mercure à partir du minerai de cinabre.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
CID PubChem 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spécification
Aspect Liquide incolore à légèrement jaune
Nom chimique ou matériau Hydrobromic acid
Couleur Incolore à jaune
Densité 1,49 g/cm3
Sensibilité Sensible à l’air
Tension de vapeur 22 500 hPa (16 876 mmHg) à 20°C
Plage de pourcentage du dosage 47.0-49.0%
Quantité 250 ml
Beilstein 3587158
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Miscible in water.
Nom IUPAC bromure d’hydrogène
Poids de la formule 80.92
Qualité ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide bromhydrique :48,0 % ; eau :52,0%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrobromic acid, ACS, 47.0-49.0%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrobromic acid