Learn More
Acide hydrobromique, ACS, 47,0-49 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
250mL
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445190 4 x 1 L 4L
11374217 250 ml 250mL
11384217 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445190 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036694.M1
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Sensible à l’air
L’acide bromhydrique est une matière première indispensable pour les intermédiaires organiques, les produits pharmaceutiques inorganiques, les matières photosensibles, les teintures et les médicaments. Il est également utilisé dans la production de composés bromés. Il est utilisé comme un agent important dans les processus industriels d’isomérisation, de polymérisation, d’hydratation et de déshydratation, ainsi que de réactions d’estérification. Il joue un rôle essentiel pour l’extraction du mercure à partir du minerai de cinabre.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
CID PubChem 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spécification
Aspect Liquide incolore à légèrement jaune
Nom chimique ou matériau Hydrobromic acid
Couleur Incolore à jaune
Densité 1,49
Sensibilité Sensible à l’air
Tension de vapeur 22 500 hPa (16 876 mmHg) à 20°C
Plage de pourcentage du dosage 47.0-49.0%
Quantité 4 x 1 L
Beilstein 3587158
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Miscible in water.
Nom IUPAC bromure d’hydrogène
Poids de la formule 80.92
Qualité ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide bromhydrique :48,0 % ; eau :52,0%