Learn More
Acide bromhydrique, réactif ACS, 48 %, Solstice
Code produit 16695773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16695773 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16695773 Fournisseur Fluka Code fournisseur 24426010L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00€
    1413.25€ / 10L
    Économisez 141.75€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrobromic acid
Couleur Jaune clair
CAS 7732-18-5
Point de fusion -11 °C
Point d’ébullition 126 °C (1013 hPa)
% min. CAS ≥ 50%
% max. CAS <70%
Densité 1,490 g/cm3 (20 °C)
Quantité 10 L
Formule moléculaire H2O
Formule linéaire HBr
Beilstein 3587158
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC eau
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Qualité ACS