Learn More
Acide hydrobromique, purum p.a., ≥48 %, Honeywell™
Code produit 16665753 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
15 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16665753 15 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16665753 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 1873015L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrobromic acid
Couleur Jaune clair
CAS 7732-18-5
Point de fusion -11°C
Point d’ébullition 126°C (1013 hPa)
% min. CAS ≥ 50%
% max. CAS <70%
Densité 1,490 g/cm3 (20°C)
Quantité 15 L
Formule moléculaire H2O
Formule linéaire HBr
Beilstein 3587158
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC water
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Qualité Réactif