Learn More
Acide hydrobromique, purum p.a., Solstice
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrobromic Acid |
| Densité | 1,49 g/ml à 25 °C |
| Tension de vapeur | 8 mmHg (25 °C), 320 psi (21,1 °C) |
| Quantité | 1 L |
| Numéro UN | 1788 |
| Beilstein | 3587158 |
| Poids de la formule | 80,91g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥ 48% |
| Qualité | purum p.a. |