Learn More
Hydrobromic Acid Solution, purum p.a., ≥62% (T), Honeywell™
Code produit 15641690 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15641690 250 mL Glass Bottle 250mL
15631690 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15641690 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 18720250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum p.a.,≥62% (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
CID PubChem 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrobromic Acid Solution
Couleur Brown-Yellow
Point de fusion -11°C
Point d’ébullition 126°C
Densité 1.73g/cu.cm
Conditionnement Glass Bottle
Quantité 250 mL
Forme physique Clear liquid
Numéro UN UN1788
Beilstein 3587158
Nom IUPAC bromane
Poids de la formule 80.91g/mol
Pourcentage de pureté ≥62% (T)
Qualité purum p.a.