Learn More
Thermo Scientific™ Liquide de siliconage soluble dans les hydrocarbures
Code produit. p-4527575 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
120 ml
480 ml
Conditionnement:
1 pièce
Ce matériau est inflammable avant la formation du film et des vapeurs HCI sont émises pendant l’application. Liquide acide pendant l’application. Prendre les précautions nécessaires pour éviter la corrosion du métal en contact avec le liquide. Après l’application la surface est neutre.
Code produit. 11507590
Marque: Thermo Scientific™ TS42800
Ce matériau est inflammable avant la formation du film et des vapeurs HCI sont émises pendant l’application. Liquide acide pendant l’application. Prendre les précautions nécessaires pour éviter la corrosion du métal en contact avec le liquide. Après l’application la surface est neutre.
Pour siliconer les surfaces en verre, utilisez le liquide de siliconage soluble dans les hydrocarbures Thermo Scientific™.
Pour siliconer les surfaces en verre, utilisez le liquide de siliconage soluble dans les hydrocarbures Thermo Scientific™. Ce liquide de silicone à chaîne courte et polymère transparent est constitué principalement de dichlorooctaméthyltétrasiloxane. Il est soluble dans les solvants organiques. S’il est appliqué à du verre, à du quartz ou à d’autres produits similaires, les chlores non hydrolysés présents sur la chaîne réagissent aux silanols de surface pour former un film neutre, hydrophobe et étroitement lié sur l’ensemble de la surface. Il est excellent pour la modification des métaux, de certains plastiques, de la céramique et de la fibre optique.
Informations supplémentaires sur le produit
Le liquide de siliconage soluble dans les hydrocarbures est acide. Prendre les précautions nécessaires pour éviter la corrosion du métal en contact avec le liquide.
Le liquide est acide uniquement lors de l’application ; après l’application, la surface est neutre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC
Risques Corrosif pour les yeux/la peau/les voies respiratoires
Composants standard 1,7-dichloro-1,1,3,3,5,5,7,7-octaméthyltétrasiloxane
Description de l’article 120 ml
Quantité 120 ml
Type de produit Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid
compliance-icons
Identifiant produit
  • Surfasil, 120 mL.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .