Learn More
Fenêtre d'hydrocarbures définissant le mélange standard 500 μg/mL dans l'hexane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317887 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317887 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000288HE
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Heneicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Phytane∣Pristane
CAS 629-94-7, 630-04-6, 593-49-7, 629-78-7, 7194-84-5, 630-03-5
Noms d’analytes ou de composants Heneicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Phytane∣Pristane
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix n-Hexane
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Heneicosane 500 μg/mL∣n-Hentriacontane 500 μg/mL∣n-Heptacosane 500 μg/mL∣n-Heptadecane 500 μg/mL∣n-Heptatriacontane 500 μg/mL∣n-Nonacosane 500 μg/mL∣n-Nonadecane 500 μg/mL∣n-Nonane 500 μg/mL∣n-Nonatriacontane 500 μg/mL∣n-Pentacosane 500 μg/mL∣n-Pentadecane 500 μg/mL∣n-Pentatriacontane 500 μg/mL∣n-Tricosane 500 μg/mL∣n-Tridecane 500 μg/mL∣n-Tritriacontane 500 μg/mL∣n-Undecane 500 μg/mL∣Phytane 500 μg/mL∣Pristane 500 μg/mL