Learn More
Mélange d'hydrocarbures (C5-C10) 546 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323112 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323112 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000546ME
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane
CAS 124-18-5, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9, 109-66-0
Noms d’analytes ou de composants n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Decane 2000 μg/mL∣n-Heptane 2000 μg/mL∣n-Hexane 2000 μg/mL∣n-Nonane 2000 μg/mL∣n-Octane 2000 μg/mL∣n-Pentane 2000 μg/mL