Learn More
Mélange d'hydrocarbures (C5-C32) 586 1000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309787 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309787 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000586DI
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 629-94-7, 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8
Noms d’analytes ou de composants Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Heneicosane 1000 μg/mL∣n-Decane 1000 μg/mL∣n-Docosane 1000 μg/mL∣n-Dodecane 1000 μg/mL∣n-Dotriacontane 1000 μg/mL∣n-Eicosane 1000 μg/mL∣n-Hentriacontane 1000 μg/mL∣n-Heptacosane 1000 μg/mL∣n-Heptadecane 1000 μg/mL∣n-Heptane 1000 μg/mL∣n-Hexacosane 1000 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Hexane 1000 μg/mL∣n-Nonacosane 1000 μg/mL∣n-Nonadecane 1000 μg/mL∣n-Nonane 1000 μg/mL∣n-Octadecane 1000 μg/mL∣n-Octane 1000 μg/mL∣n-Pentacosane 1000 μg/mL∣n-Pentadecane 1000 μg/mL∣n-Pentane 1000 μg/mL∣n-Tetradecane 1000 μg/mL∣n-Tricosane 1000 μg/mL∣n-Tridecane 1000 μg/mL∣n-Undecane 1000 μg/mL∣Octacosane 1000 μg/mL∣Tetracosane 1000 μg/mL∣Triacontane 1000 μg/mL