Learn More
Acide chlorhydrique, solution étalon 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647282 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en plastique
Plastic Can
Plastic bottle
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647282 1 l Plastic bottle 1L
10083943 2,5 L Flacon en plastique 2.50L
15294614 10 L Plastic Can 10L
15204624 25 L Bidon en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10647282 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124200010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.1 N Standard Solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Point d’ébullition 100,0°C
Concentration 0,0998 à 0,1002 N (20°C)
Densité 1,0000 g/ml
Conditionnement Plastic bottle
Gravité spécifique 1
Quantité 1 l
Formule moléculaire ClH
Formule linéaire HCl
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15, 4818
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid