Learn More
Acide chlorhydrique, 0,1 N, solution standardisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
1L
20L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11393777 1 L 1L
11383777 4 L 4L
11373777 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11393777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035644.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Hydrochloric acid, 0.1N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Solubilité Miscible with water, methanol,ethanol and ether
Quantité 1 L
Poids de la formule 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide chlorhydrique :0,826 % ; eau :99,174%
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid, 0.1N Standardized Solution
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid