Learn More
Acide chlorhydrique, 0,5 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit 10537582 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Polyéthylène (HDPE)
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10537582 1 L Polyéthylène (HDPE) 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10537582 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 7111.1000
Une solution volumétrique de qualité supérieure est prête à être utilisée pour les applications industrielles de laboratoire et spécialisées.
  • Standardisé potentiométriquement par rapport à un matériau de référence standard NIST, carbonate de sodium
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Les améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Couleur Incolore
CAS 7647-01-0
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Concentration 0,4975 à 0,5025 mol/l
Densité 1,0 g/cm3 à 20°C
Métaux lourds (sous forme de Pb) Max. 0,5 ppm
Conditionnement Polyéthylène (HDPE)
Tension de vapeur 1,100 hPa (50°C)
Notes de qualité de la pureté Standardized potentiometrically against a NIST Standard Reference Material, Sodium Carbonate
Normalité 0,5 N
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informations sur la solubilité Partiellement miscible dans l’eau
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC Chlorane
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol
Qualité BOULANGER ANALYZED
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.