Learn More
Acide chlorhydrique, 10 % v/v soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485030 500ml 500mL
11393717 1 L 1L
11303727 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485030 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035611.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
L’acide chlorhydrique est utilisé dans les réactions de synthèse chimique pour produire du chlorure de vinyle, des engrais, des colorants, des pigments et des ingrédients pharmaceutiques. Il est également utilisé dans la régénération du catalyseur, la fabrication du caoutchouc, l’électroplastie, la fabrication de semi-conducteurs, le tannage du cuir et le traitement des semences de coton.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Aspect Liquide incolore à légèrement jaune
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Couleur Incolore à jaune
Tension de vapeur 23 hPa (17 mmHg) à 20°C
Quantité 500ml
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Completely miscible with water.
Nom IUPAC hydrogen chloride
Poids de la formule 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide chlorhydrique :10,0 % ; eau :90,0%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid