Learn More
Acide chlorhydrique, solution étalon 1 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15214624 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15214624 10 L Récipient en plastique 10L
10477700 1 l Bouteille en plastique 1L
10703314 2,5 L Bouteille en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15214624 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124210100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 1N standard solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Point d’ébullition 100,0°C à 103,0°C
Concentration 0,998 à 1,002 N (20°C)
Densité 1,0200 g/ml
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 1,02
Quantité 10 L
Formule moléculaire ClH
Formule linéaire HCl
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15, 4818
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : soluble dans l’alcool et le benzène
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 1N standard solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche