Learn More
Acide chlorhydrique 32-35 %, Optima™, pour analyse élémentaire de traces ultra, Fisher Chemical
Code produit 11974081 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500ml
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11974081 250 ml 250mL
11954081 1 L 1L
11984081 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11974081 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A466250
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion -35 °C
Point d’ébullition 57 °C
Tension de vapeur 125 mbar à 20 °C
Quantité 250 ml
Viscosité 1,8 mPaS à 15 °C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 36,46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid 32-35%, Optima for Ultra traces analysis
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P353-Rincer la peau à l'eau/se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid