Learn More
Acide chlorhydrique, 32 %, certifié AR pour analyse, d = 1,16, Fisher Chemical™
Code produit 10264582 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10264582 1 L 1L
10458980 2,5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10264582 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/1100/PB15
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
ClH, numéro CAS 7647-01-0, esprit-de-sel, acide muriatique, acide chlorhydrique anhydre, chlorure d’hydrogène HCl, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, acide hydrochlorique, chlorwasserstoff, 2,5 L, 57°C, CHEBI:17883, incolore, 36,45 g/mol
ClH, numéro CAS 7647-01-0, esprit-de-sel, acide muriatique, acide chlorhydrique anhydre, chlorure d’hydrogène HCl, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, acide hydrochlorique, chlorwasserstoff, 2,5 L, 57°C, CHEBI:17883, incolore, 36,45 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifications
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition 57°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 125 mbar à 20°C
Quantité 1 L
Viscosité 1,9 mPaS à 15°C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 36.45g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid, 32%
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.