Learn More
Acide chlorhydrique 34-37 %, Trace Metal™, pour l’analyse de métaux à l’état de traces, Fisher Chemical™
Code produit 11365830 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365830 500 ml 500mL
11355890 2,5 L 2.50L
11325870 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11365830 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A508P500
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
ClH, numéro CAS-7647-01-0, 500 ml, 57°C, incolore, 36,46 g/mol, -35°C, 11324, liquide, 1,27, 125 mbar à 20°C, 1,8 mPaS à 15°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion -35 °C
Point d’ébullition 57 °C
Tension de vapeur 125 mbar à 20 °C
Quantité 500 ml
Viscosité 1,8 mPaS à 15 °C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 36,46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 34-37%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P353-Rincer la peau à l'eau/se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid