Learn More
Acide chlorhydrique, 35,0 à 39,0 %, Honeywell™ Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 15607320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15607320 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15607320 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 844361L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Testé selon Ph. Eur., fumage à 37 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
pH > 0,1 (à 20°C)
Couleur Incolore
Note relative au nom Tested according to Ph.Eur., fuming 37%
CAS 7647-01-0
Point de fusion ∼-35°C
Point d’ébullition ∼42°C (1 013 hPa)
Densité 1,2 g/ml à 25°C
Odeur Piquant
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 3,23 psi (21,1°C), 7,93 psi (37,7°C)
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Numéro UN UN1789
Beilstein 1098214
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informations sur la solubilité Complètement miscible dans l’eau
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol
Pourcentage de pureté 35.0 to 39.0%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.