Learn More
Acide chlorhydrique, 36 % p/p q. Soln., Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide chlorhydrique est utilisé dans les réactions de synthèse chimique pour produire du chlorure de vinyle, des engrais, des colorants, des pigments et des ingrédients pharmaceutiques. Il est également utilisé dans la régénération du catalyseur, la fabrication du caoutchouc, l’électroplastie, la fabrication de semi-conducteurs, le tannage du cuir et le traitement des semences de coton.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide chlorhydrique est utilisé dans les réactions de synthèse chimique pour produire du chlorure de vinyle, des engrais, des colorants, des pigments et des ingrédients pharmaceutiques. Il est également utilisé dans la régénération du catalyseur, la fabrication du caoutchouc, l’électroplastie, la fabrication de semi-conducteurs, le tannage du cuir et le traitement des semences de coton.
Solubilité
Complètement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit sec et frais, à l’écart des acides et des alcalis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid |
| Point d’ébullition | 81,5°C à 110°C |
| Concentration | 36 % p/p de sol. aqueuse |
| Densité | 1,19 |
| Odeur | Âcre |
| Quantité | 1 000 ml |
| Numéro UN | UN1789 |
| Merck Index | 14,4780 |
| Informations sur la solubilité | Completely miscible with water. |
| Poids de la formule | 36.46 |
Sécurité et traitement
- Hydrochloric acid, 36% w/w aq. Soln.
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.