Learn More
Acide ursodésoxycholique, 37 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15214834 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15214834 2,5 L Bouteille en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15214834 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450550025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.10€
    66.70€ / 2.5L
    Économisez 5.40€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Point de fusion -35,0°C
Point d’ébullition 57,0°C
Densité 1,1800 g/ml
Conditionnement Bouteille en verre
Gravité spécifique 1,18
Plage de pourcentage du dosage 37%
Formule moléculaire ClH
Formule linéaire HCl
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Quantité 2,5 L
Viscosité 1,9 mPa.s (15°C)
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : miscible :823 g/L (0°C) ; 561 g/L (60°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le benzène et l’éther, insoluble dans les hydrocarbures
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC Chlorane
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46
Pourcentage de pureté 37%
Qualité Analytique