Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 37 % AR, Chem-Lab
Code produit 11979002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11979002 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11979002 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL00.0360.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisé comme réactif de laboratoire et agent acidifiant. La solution d’acide chlorhydrique, 37 % AR, Chem-Lab est utilisé pour le contrôle du pH, les titrations, l’analyse des traces, la production de composés organiques et inorganiques et la régénération des résines échangeuses d’ions. Conforme à la norme ISO, Ph. Normes eur.
L’acide chlorhydrique est un acide minéral corrosif et fort à de nombreuses utilisations industrielles. Il s’agit d’une solution incolore et très piquante de chlorure d’hydrogène (HCl) dans l’eau. Il est fréquemment utilisé dans les solutions tampons pH, dans la régénération des résines échangeuses d’ions et dans la production de chlorures et la synthèse de produits organiques.
Spécification
Aspect Incolore
pH < 1
Couleur Incolore
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Composition Hydrochloric acid 37% a.r.
Point de fusion -25°C
Point d’ébullition 50°C
Concentration HCl à 37+%
Densité 1,19 g/ml
Résidus après l’allumage < 0,0005%
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol
Pourcentage de pureté >37%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide chlorhydrique 37% p.a.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid