Learn More
Acide chlorhydrique, 37 %, certifié AR pour analyse, d = 1,18, Fisher Chemical™
Code produit 10184763 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
2,5 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10184763 2.5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10053023 500 ml Flacon en plastique PEHD 500mL
10294190 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
12666846 1 L Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10316380 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10657602 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10184763 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/1200/PC17
Demander un format en vrac ou personnalisé
ClH, numéro CAS 7647-01-0, acide chlorhydrique, sel, chlorure d'hydrogène (HCl), chlorure d'hydrogène, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique anhydre, 2,5 L, 57 °C, CHEBI : 17883, incolore, 36,46 g/mol | CAS : 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
CLH, numéro CAS-7647-01-0, esprits de sel, chlorure d’hydrogène, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène hcl, acide chlorohydrique, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, acide muriatique, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique anhydre, 2,5 L, 57°C, CHEBI : 17883, incolore, 36,46 g / mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI : 17883
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition 57°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 125 mbar à 20°C
Quantité 2.5 l
Viscosité 1.8 mPaS à 15°C
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme acide chlorhydrique, acide muriatique, esprits de sel, chlorure d’hydrogène hcl, acide chlorhydrique anhydre, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
SMILES Cl
Nom IUPAC Chlorane
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Poids de la formule 36.46 g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid