Learn More
Acide chlorhydrique, 37 %, certifié AR pour analyse, d = 1,18, Fisher Chemical™
Code produit 10294190 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
2,5 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10294190 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10053023 500 ml Flacon en plastique PEHD 500mL
12666846 1 L Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10316380 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10184763 2.5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10657602 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10294190 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/1200/PB15
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
ClH, numéro CAS 7647-01-0, acide chlorhydrique, sel, chlorure d'hydrogène (HCl), chlorure d'hydrogène, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique anhydre, 2,5 L, 57 °C, CHEBI : 17883, incolore, 36,46 g/mol | CAS : 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
CLH, numéro CAS-7647-01-0, esprits de sel, chlorure d’hydrogène, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène hcl, acide chlorohydrique, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, acide muriatique, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique anhydre, 2,5 L, 57°C, CHEBI : 17883, incolore, 36,46 g / mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Spezifikation
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion -35 °C
Point d’ébullition 57 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 125 mbar à 20 °C
Quantité 1 L
Viscosité 1,8 mPaS à 15 °C
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
SMILES [H+].[Cl-]
Nom IUPAC Chlorane
Poids moléculaire (g/mol) 36.458
Poids de la formule 36,46g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.