Learn More
Acide chlorhydrique 37 %, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, d = 1,18, Primar Plus™, Fisher Chemical™
Code produit 10496253 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10496253 2,5 L 2.50L
10199832 500ml 500mL
10623014 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10496253 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/1196/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    204.00€ / 2.5L
    Économisez 82.00€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
ClH, numéro CAS-7647-01-0, acide chlorhydrique anhydre, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, acide chlorohydrique, chlorure d’hydrogène, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, esprits-de-sel, 2,5 L, 57°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion -35 °C
Point d’ébullition 57 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 125 mbar à 20 °C
Quantité 2,5 L
Viscosité 1,8 mPaS à 15 °C
Forme physique Liquide
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36,46g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.