Learn More
Acide chlorhydrique, 4 N de solution dans du 1,4-Dioxane/eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10464272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100mL
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10464272 100 ml Flacon en verre 100mL
10140902 2,5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10464272 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 366521000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00€
    75.60€ / 100mL
    Économisez 5.40€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aspect Liquide incolore à jaune
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Note relative au nom 4N Solution in 1, 4-dioxane/water
CAS 7647-01-0, 7732-18-5, 123-91-1
Couleur Incolore à jaune
Concentration 3,95 à 4,40 N
Densité 1,1000 g/ml
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1,1
Point d’éclair 12°C
Formule moléculaire ClH
Formule linéaire HCl
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Numéro UN 2924
Quantité 100 ml
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Forme physique Liquide
Merck Index 15, 4818
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC Chlorane
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.45
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid, 4N solution in 1,4-Dioxane/water
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.