Learn More
Acide chlorhydrique, 5 % v/v soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420570 500ml 500mL
11329508 1 L 1L
11319508 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420570 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043335.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-10-1
Formule moléculaire Cl2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 177.32
Numéro MDL MFCD00003558
Clé InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
CID PubChem 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Couleur Incolore à jaune
Concentration Solution aqueuse à 5 % v/v
Quantité 500ml
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1789
Nom IUPAC dichloropalladium
Poids de la formule 36.46
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 5% v/v aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid