Learn More
Acide chlorhydrique 6 M selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11454789 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454789 1 L 1L
13417716 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454789 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 3001500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Produit entièrement factorisé, très pur et stable développé et testé pour les titrations.
  • Norme de référence de la pharmacopée européenne (EP), matériel de référence de la pharmacopée européenne (EP)
  • Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
  • Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
  • La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
  • Certifié conforme à une spécification de ± 0,2 %.
  • Certifié par la méthode de test accréditée ISO 17025 Reagecon (réf. INAB : 264T
  • Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
  • Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points finaux par détection comme détaillé dans plusieurs monographies EP.
  • Traçabilité NIST.
Spécification
Concentration 6 M
Conditionnement Flacon en PEHD GL45
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDROCHLORIC ACID 6M
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%