Learn More
Acide chlorhydrique, ACS, HCl 36,5-38,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15401327
Click to view available options
Quantité:
6 x 2724 g
Conditionnement:
5kg
Code produit. 15401327
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033257.Y#
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For Acidizing Petroleum Wells, Chemical Intermediate, ore Reduction | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Acidizing petroleum wells, chemical intermediate, ore reduction, food processing, pickling and metal cleaning, general cleaning, and laboratory reagent.Hydrochloric acid is used in chemical synthesis reactions to produce vinyl chloride, fertilizers, dyes, pigments and pharmaceutical ingredients. It is also used in catalyst regeneration, rubber manufacturing, electroplating, semiconductor manufacturing, leather tanning and cotton seed processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
Aspect Colorless pungent
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Couleur Incolore
Point d’ébullition 81.5°C to 110°C
Densité 1.19
Odeur Pungent
Plage de pourcentage du dosage 36.5 to 38.0%
Quantité 6 x 2724 g
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.,alcohol,ether and benzene.Completely miscible with water.
Poids de la formule 36.46
Qualité ACS