Learn More
Acide chlorhydrique, réactif ACS, 37 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15642790 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500ml
2,5 L
4 L
6 x 500 mL
6 x 500 ml
4 x 4 L
189 L
Densité:
1,2 g/ml à 25°C
1.2 g/mL at 25°C
Conditionnement:
100mL
189L
2.50L
25mL
4 pièces
4L
500mL
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Densité unitSize
15642790 500ml 1,2 g/ml à 25°C 500mL
15638350 25 mL 1.2 g/mL at 25°C 25mL
15602790 100 mL 1.2 g/mL at 25°C 100mL
15622790 2,5 L 1,2 g/ml à 25°C 2.50L
15652790 6 x 500 ml 1,2 g/ml à 25°C 6 pièces
15662790 6 x 500 mL 1.2 g/mL at 25°C 6 pièces
15648350 4 L 1,2 g/ml à 25°C 4L
15632790 4 x 4 L 1,2 g/ml à 25°C 4 pièces
15612790 189 L 1.2 g/mL at 25°C 189L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15642790 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 258148500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif ACS, 37%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Concentration 37%
Densité 1,2 g/ml à 25°C
Résidus après l’allumage ≤ 5 ppm
Tension de vapeur 3,23 psi (21,1°C), 7,93 psi (37,7°C)
Quantité 500ml
Numéro UN 1789
Beilstein 1098214
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36.46g/mol
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.