Learn More
Acide chlorhydrique, qualité réactif ACS, Ricca Chemical
Code produit 31750698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31750698 1 L Flacon en verre ambré 1L
31749324 500 mL Flacon en verre 500mL
31750161 2.5 L Flacon en verre 2.50L
31749359 4 L Flacon en verre ambré 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31750698 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RABH00101C
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
% min. CAS 98.0
Couleur Incolore au vert-jaune
% max. CAS 100.0
Métaux lourds (sous forme de Pb) Max. 1 ppm
Conditionnement Flacon en verre ambré
Résidus après l’allumage Max. 5 ppm
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Pourcentage de pureté 36,5 à 38,0 %
Qualité ACS