Learn More
Acide chlorhydrique, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Code produit 15598594 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 L
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15598594 1 L 1L
15588594 0,5 L 500mL
15508604 2,5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15598594 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 9385.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.46€
    399.97€ / 1L
    Économisez 61.49€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Analysé jusqu’à la recherche de 64 métaux maximum dans la gamme faible des parties par milliard (ppb), garantissant ainsi une interférence de fond faible pour effectuer une analyse critique des métaux à l’état de traces.
Les acides BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus permettent de tester plus de métaux à l’état de traces avec des spécifications plus strictes.
  • Qualité garantie pour 64 métaux maximum à l’état de traces testés jusqu’à des niveaux faibles de parties par milliard (ppb)
  • La cohérence entre les lots garantit des résultats fiables entre les tests
  • Conditionnement en PEHD à économie d’espace avec de faibles substances extractibles métalliques
  • Sécurité accrue grâce aux bouchons inviolables
  • Flacons en PEHD recyclables respectueux de l’environnement
  • Des protocoles stricts dans une installation ISO garantissent la qualité dans la fabrication
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
pH 0,1 (solution aqueuse 1 N)
Couleur Incolore
Point de fusion -35 °C
Point d’ébullition 48 °C
Densité 1,18 g/ml à 20 °C
Odeur Âcre
Conditionnement HDPE
Tension de vapeur 14,1 kPa
Notes de qualité de la pureté Pour une utilisation dans l’analyse des métaux traces
Plage de pourcentage du dosage 34-37%
Notes de pourcentage du dosage p/p
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de la formule 36,46g/mol
Qualité BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus