Learn More
Acide chlorhydrique, pur, fumant, solution 37 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10724641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10724641 1 L Bouteille en verre 1L
10506033 1 L Flacon en plastique 1L
10396570 2,5 L Bouteille en verre 2.50L
10251183 2,5 L Bouteille en plastique 2.50L
10478470 10 L Récipient en plastique 10L
10113080 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10724641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.05€
    37.90€ / 1L
    Économisez 1.15€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Acide chlorhydrique, 35,0 à 39,0 %, ClH, numéro CAS 7647-01-0, 7732-18-5, chlorhydrure d’acide, acide chlorhydrique anhydre, chloorwaterstof, acide chlorohydrique, chlorwasserstoff, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène, chlorure d’hydrogène (HCl), acide muriatique, esprit-de-sel, 10 L, 57,0°C, CHEBI:17883
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Point de fusion -35,0°C
Point d’ébullition 57,0°C
Densité 1,1800 g/ml
Conditionnement Bouteille en verre
Gravité spécifique 1,18
Quantité 1 L
Viscosité 1,9 mPa.s (15°C)
Formule linéaire HCl
Forme physique Solution
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : miscible :823 g/L (0°C) ; 561 g/L (60°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le benzène et l’éther, insoluble dans les hydrocarbures
Nom IUPAC hydrogen chloride
Poids de la formule 36.46
Pourcentage de pureté 35.0 to 39.0%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.