Learn More
Acide chlorhydrique, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Régénération Ph. Eur., furieuse, ≥37 %, APHA : ≤10, Solstice
Code produit 15643100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
2.5 l
30kg
4 x 2,5 L
6 x 1 L
235 kg
72 x 2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
235kg
30kg
4 pièces
6 pièces
72 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15643100 2.5 l Bouteille en plastique 2.50L
15633100 1 L Flacon en verre 1L
15623100 1 L Bouteille en plastique 1L
15653100 2,5 L Flacon en verre 2.50L
15623110 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15603110 6 x 1 L Bouteille en plastique 6 pièces
15693100 4 x 2,5 L Flacon en verre 4 pièces
15683100 4 x 2,5 L Bouteille en plastique 4 pièces
15673100 30kg Tambour métallique 30kg
15633110 72 x 2.5 L - 72 pièces
15663100 235 kg - 235kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15643100 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 307212.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    13.15€ / 2.5L
    Économisez 61.85€
    82% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fumage, ≥ 37 %, APHA : ≤ 10
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acide chlorhydrique, acide muriatique, esprits de sel, chlorure d’hydrogène hcl, acide chlorhydrique anhydre, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI : 17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide chlorhydrique
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densité 1,2 g/ml à 25 °C
Conditionnement Bouteille en plastique
Résidus après l’allumage ≤0,0005 % (sous forme de SO4)
Tension de vapeur 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C)
Quantité 2.5 l
Numéro UN 1789
Beilstein 1098214
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36,46g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 37 %
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid