Learn More
Acide chlorhydrique, certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Réag. Ph. Eur., fumant, ≥ 37 %, APHA : ≤ 10, Honeywell Fluka™
Code produit 15693100 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
2.5 l
30kg
4 x 2,5 L
6 x 1 L
235 kg
72 x 2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
235kg
30kg
4 pièces
6 pièces
72 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15693100 4 x 2,5 L Flacon en verre 4 pièces
15633100 1 L Flacon en verre 1L
15623100 1 L Bouteille en plastique 1L
15653100 2,5 L Flacon en verre 2.50L
15643100 2.5 l Bouteille en plastique 2.50L
15623110 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15603110 6 x 1 L Bouteille en plastique 6 pièces
15683100 4 x 2,5 L Bouteille en plastique 4 pièces
15673100 30kg Tambour métallique 30kg
15633110 72 x 2.5 L - 72 pièces
15663100 235 kg - 235kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15693100 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 307214X2.5LGL
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fumage, ≥ 37 %, APHA : ≤ 10
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densité 1,2 g/ml à 25°C
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage ≤ 0,0005 % (sous forme de SO4)
Tension de vapeur 3,23 psi (21,1°C), 7,93 psi (37,7°C)
Quantité 4 x 2,5 L
Numéro UN UN1789
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36.46
Pourcentage de pureté ≥37%
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.