Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,02 M (0,02 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10538040 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10538040 2,5 L 2.50L
10733991 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10538040 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/4360/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    89.90€ / 2.5L
    Économisez 33.10€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
pH 2
Point d’ébullition 100 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 14 et 20
Quantité 2,5 L
Forme physique Liquide