Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,1 M (0,1N), concentrat d’étalon NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10305760 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 AMP
6 AMP
Conditionnement:
1 ampoule
6 ampoules
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10305760 6 AMP 6 ampoules
10528040 1 AMP 1 ampoule
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10305760 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/4350C/90
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
ClH, numéro CAS 7647-01-0, esprit-de-sel, acide chlorhydrique, acide chlorohydrique, chloorwaterstof, chlorure d’hydrogène, chlorwasserstoff, chlorure d’hydrogène HCl, acide muriatique, acide chlorhydrique anhydre, acide chlorhydrique, 6 AMP, 100°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Conditionnement Ampoule
Quantité 6 AMP
Forme physique Liquide
Poids de la formule 36,46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 0.1M (0.1N), concentrated solution=1M
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid