Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,1M (0,1N), solution étalon NIST, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical De Ph.Eur., Bp
Code produit 10419560 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10419560 2,5 L 2.50L
10325710 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10419560 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/4350/17
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
ClH, numéro CAS-7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, chlorure d’hydrogène, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, esprits-de-sel, 100°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
pH 2
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 14 mmHg à 20 °C
Quantité 2,5 L
Forme physique Liquide
Poids de la formule 36,46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid