Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,1 M (0,1N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Code produit 10510921 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
25L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10510921 5 L Récipient en plastique 5L
10439560 10 L Sachet dans une boîte 10L
12616727 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10510921 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/4350/21
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CLH, numéro CAS-7647-01-0, chlorure d’hydrogène, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, acide chlorhydrique anhydre, acide chlorohydrique, chloorwaterstof, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, esprits de sel, 10 L, 100 °C, CHEBI : 17883, incolore, 36,46 g / mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
pH 2
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 14 mmHg à 20 °C
Quantité 5 L
Forme physique Liquide
Nom IUPAC Chlorane
Poids de la formule 36,46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid