Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,25 mol/l, Fisher Chemical™
Code produit 12910934 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12910934 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12910934 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 224 1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Conditionnement Flacon
CAS 7647-10-1
Formule moléculaire Cl2Pd
Concentration 0.25 M
Numéro MDL MFCD00003558
Clé InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Nom IUPAC palladium(2+) dichloride
Poids moléculaire (g/mol) 177.32
CID PubChem 24290
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:53434
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid 2M Volumetric solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid